Få mere at vide
4-Cyanostyrene, 95%, stabilized
Artikelnummer. 10104690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104690 2.5 g Glasflaske 2.5g
11915621 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292910025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3435-51-6
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00080445
InChI nøgle SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC navn 4-ethenylbenzonitril
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanostyrene
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 56.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5765 to 1.5785
Mængde 2.5 g
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.05% tert.butylcatechol
Formel vægt 129.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske