Få mere at vide
4-Cyanophenylhydrazin hydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 10627264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627264 25 g Glasflaske 25g
10380464 1 g Glasflaske 1g
10248943 5 g Glasflaske 5g
13428538 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10627264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2863-98-1
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00673994
InChI nøgle DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 249,0 °C
Farve Brun til Orange
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4NHNH2·HCl
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzonitril;hydrochlorid
Formel vægt 169.61
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.