Få mere at vide
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11409687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409687 5 g 5g
11419687 25 g 25g
11429687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22157.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2863-98-1
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00673994
InChI nøgle DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzonitril;hydrochlorid
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼243°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3565486
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 169.61
Procent renhed 97%