Få mere at vide
4-Cyanophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 15460498
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460498 5 g 5g
15450498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54112.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 876-31-3 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 876-31-3
Molekylær formel C9H6N2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
MDL nummer MFCD00060305
InChI nøgle QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz
PubChem CID 136686
IUPAC navn 4-(cyanomethyl)benzonitril
SMIL N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylacetonitrile
Tæthed 1.056
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 71°C (160°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
Formel vægt 142.16
Procent renhed 97%