Få mere at vide
4-(Cyanomethyl)benzenboronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354326 1 g 1g
11364326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19955.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91983-26-5 | C8H8BNO2 | 160.967 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91983-26-5
Molekylær formel C8H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 160.967
MDL nummer MFCD01632200
InChI nøgle YKVMTTIYBSVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanomethyl benzeneboronic acid, 4-cyanomethyl phenyl boronic acid, 4-cyanomethylphenylboronic acid, 4-cyanomethylphenyl boronic acid, 4-cyanomethyl phenylboronic acid, 4-boronophenylacetonitrile, boronic acid, 4-cyanomethyl phenyl, pubchem7789, acmc-209ree
PubChem CID 2773342
IUPAC navn [4-(cyanomethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CC#N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼196°C to 200°C
Mængde 1 g
Beilstein 3031323
Formel vægt 160.97
Procent renhed 98%