Få mere at vide
4-Cyanomethyl-3-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497026
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497026 250 mg 250mg
15487026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62103.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1220219-61-3
Molekylær formel C14H17BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 261.103
InChI nøgle SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
PubChem CID 54759097
IUPAC navn 2-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitril
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 261.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof