Få mere at vide
4-cyanobiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029338
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26791.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2920-38-9
Molekylær formel C13H9N
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00001821
InChI nøgle BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
IUPAC navn 4-phenylbenzonitril
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobiphenyl
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1907924
Formel vægt 179.22
Procent renhed 95%