Få mere at vide
4-cyanobiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336889
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336889 10 g 10g
11346889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26791.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2920-38-9
Molekylær formel C13H9N
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00001821
InChI nøgle BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
IUPAC navn 4-phenylbenzonitril
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobiphenyl
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1907924
Formel vægt 179.22
Procent renhed 95%