Få mere at vide
4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468397 5 g 5g
15458397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149506-93-4
Molekylær formel C14H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.231
MDL nummer MFCD04117352
InChI nøgle WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
IUPAC navn 3-(4-cyanophenyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 223.23
Procent renhed 95%