Få mere at vide
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride, 99%
Artikelnummer. 11388655
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388655 5 g 5g
11398655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20430-33-5 | C26H21ClNP | 413.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20430-33-5
Molekylær formel C26H21ClNP
Molekylvægt (g/mol) 413.88
MDL nummer MFCD00011752
InChI nøgle GXMFPJIKPZDNCS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-cyanobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-cyanophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, 4-triphenylphosphino methyl benzenecarbonitrile, chloride, acmc-20apna, phosphonium, 4-cyanophenyl methyl triphenyl-, chloride, 4-cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride, p-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-cyanobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2724468
SMIL [Cl-].N#CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 322°C to 326°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 4630137
IUPAC navn (4-cyanophenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
Formel vægt 413.89
Procent renhed 99%