Få mere at vide
4-cyanobenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 15410608
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410608 5 g 5g
15420608 250 mg 250mg
15400608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15410608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54283.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133,15 g/mol
4-Cyanobenzylalkohol bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanobenzylalkohol bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-89-5
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00870633
InChI nøgle XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)benzonitril
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzyl alcohol
Smeltepunkt 32 °C til 36 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%