Få mere at vide
4-Cyanobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11492418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492418 5 g 5g
11482418 1 g 1g
11402428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15764.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1492.56 DKK
    1342.65 DKK / 5g
    Spare 149.91 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207,232 g/mol
Substituerede benzophenoner bruges til at bestemme kvanteudbyttet for norbornadien(N)quadricyclan(Q) og QN-isomerisering. Det er ansat som en triplet sensibilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Substituerede benzophenoner bruges til at bestemme kvanteudbyttet for norbornadien(N)→ quadricyclan(Q) og QN →isomerisering. Det er ansat som en triplet sensibilisator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1503-49-7
Molekylær formel C14H9NO
Molekylvægt (g/mol) 207.232
MDL nummer MFCD00016382
InChI nøgle YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73921
IUPAC navn 4-benzoylbenzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzophenone
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 641181
Synonym 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 207.23
Procent renhed 98%