Få mere at vide
4-Cyanobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11482418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482418 1 g 1g
11492418 5 g 5g
11402428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11482418 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15764.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207,232 g/mol
Substituerede benzophenoner bruges til at bestemme kvanteudbyttet for norbornadien(N)quadricyclan(Q) og QN-isomerisering. Det er ansat som en triplet sensibilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Substituerede benzophenoner bruges til at bestemme kvanteudbyttet for norbornadien(N)→ quadricyclan(Q) og QN →isomerisering. Det er ansat som en triplet sensibilisator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1503-49-7
Molekylær formel C14H9NO
Molekylvægt (g/mol) 207.232
MDL nummer MFCD00016382
InChI nøgle YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73921
IUPAC navn 4-benzoylbenzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzophenone
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 641181
Synonym 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 207.23
Procent renhed 98%