Få mere at vide
4-Cyanobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10000760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10000760 5 g Glasflaske 5g
10172850 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10000760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-65-8
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002528
InChI nøgle ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
PubChem CID 12087
IUPAC navn 4-cyanobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217.0°C to 222.0°C
Farve Beige-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 845
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.