Få mere at vide
4-Cyanobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11448426
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448426 5 g 5g
11452777 25 g 25g
11462777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15434.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147,133 g/mol
4-Cyanobenzoesyre bruges som inhibitor. 4-cyanobenzaldehyd og 4-cyanobenzoesyre kan hæmme både monophenolaseaktiviteten og diphenolaseaktiviteten af svampetyrosinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanobenzoesyre bruges som inhibitor. 4-cyanobenzaldehyd og 4-cyanobenzoesyre kan hæmme både monophenolaseaktiviteten og diphenolaseaktiviteten af svampetyrosinase.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-65-8
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.133
MDL nummer MFCD00002528
InChI nøgle ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
PubChem CID 12087
IUPAC navn 4-cyanobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzoic acid
Smeltepunkt ∼221 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1862865
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%