Få mere at vide
4-Cyanobenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11442727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442727 100 g 100g
11422727 5 g 5g
11432727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14914.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131,13 g/mol
4-Cyanobenzaldehyd, bruges som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske og forskningsafdeling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Cyanobenzaldehyd, bruges som et mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges også som
et mellemprodukt i den farmaceutiske og forskningsafdeling.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand, ethanol, ether og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-07-7
Molekylær formel C8H5NO
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00003376
InChI nøgle WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
IUPAC navn 4-formylbenzonitril
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzaldehyde
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Kogepunkt 133°C (12 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
Beilstein 606473
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vægt 131.13
Procent renhed ≥98%