Få mere at vide
4-Cyanobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10458250 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458250 5 g Glasflaske 5g
10345980 25 g Glasflaske 25g
10697632 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10458250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110720050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-07-7
Molekylær formel C8H5NO
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00003376
InChI nøgle WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
IUPAC navn 4-formylbenzonitril
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100°C to 101°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4CHO
Mængde 5 g
Beilstein 10, 672
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,methylene chloride and,ethylacetate
Formel vægt 131.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-formylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.