Få mere at vide
4'-Cyanoacetanilid, 98%
Artikelnummer. 11457127
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457127 25 g 25g
11442777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14941.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35704-19-9
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00001814
InChI nøgle UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
IUPAC navn N-(4-cyanophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Cyanoacetanilide
Smeltepunkt 204 °C til 206 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 98%