Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026471
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359769
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22477.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52364-71-3 | C18H19NO | 265.356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52364-71-3
Molekylær formel C18H19NO
Molekylvægt (g/mol) 265.356
MDL nummer MFCD00074879
InChI nøgle RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-pentyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyloxybiphenyl, 4-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-amyloxycyanodiphenyl, 5ocb, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyloxy, 4'-pentyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 5cob, m 15 liquid crystal, nzh k 1
PubChem CID 104171
IUPAC navn 4-(4-pentoxyphenyl)benzonitril
SMIL CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl
Smeltepunkt 48° cloudy
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 281.42
Procent renhed 99%