Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11369769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369769 5 g 5g
11359769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22477.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52364-71-3 | C18H19NO | 265,356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52364-71-3
Molekylær formel C18H19NO
Molekylvægt (g/mol) 265.356
MDL nummer MFCD00074879
InChI nøgle RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-pentyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyloxybiphenyl, 4-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-amyloxycyanodiphenyl, 5ocb, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyloxy, 4'-pentyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 5cob, m 15 liquid crystal, nzh k 1
PubChem CID 104171
IUPAC navn 4-(4-pentoxyphenyl)benzonitril
SMIL CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl
Smeltepunkt 48° overskyet
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 281.42
Procent renhed 99%