Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 99%
Artikelnummer. p-7026066
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21856.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40817-08-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl anvendes til fremstilling af 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylsyre ved sur hydrolyse under anvendelse af svovlsyre som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Cyano-4′ -n-pentylbiphenyl anvendes til fremstilling af 4′ -pentylbiphenyl-4-carboxylsyre ved sur hydrolyse under anvendelse af svovlsyre som reagens.
Opløselighed
Blandbar med acetone, chloroform, toluen, acetonitril, methylenchlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40817-08-1
Molekylær formel C18H19N
Molekylvægt (g/mol) 249.357
MDL nummer MFCD00036350
InChI nøgle HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 92319
IUPAC navn 4-(4-pentylphenyl)benzonitril
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Smeltepunkt 22°C to 23°C
Tæthed 1.008
Kogepunkt 212°C to 215°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Opløselighedsinformation Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water.
Formel vægt 249.36
Procent renhed 99%