Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 99%
Description
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl anvendes til fremstilling af 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylsyre ved sur hydrolyse under anvendelse af svovlsyre som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Cyano-4′ -n-pentylbiphenyl anvendes til fremstilling af 4′ -pentylbiphenyl-4-carboxylsyre ved sur hydrolyse under anvendelse af svovlsyre som reagens.
Opløselighed
Blandbar med acetone, chloroform, toluen, acetonitril, methylenchlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl |
| Smeltepunkt | 22 °C til 23 °C |
| Tæthed | 1.008 |
| Kogepunkt | 212 °C til 215 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med acetone, chloroform, toluen, acetonitril, methylenchlorid. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 249.36 |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl