Få mere at vide
4-Cyano-4″-n-pentyl-p-terphenyl, 99%
Artikelnummer. p-7026554
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22607.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325.455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54211-46-0
Molekylær formel C24H23N
Molekylvægt (g/mol) 325.455
MDL nummer MFCD00799423
InChI nøgle AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
IUPAC navn 4-[4-(4-pentylphenyl)phenyl]benzonitril
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 325.45
Procent renhed 99%