Få mere at vide
4-Cyano-4-n-pentyl-p-terfenyl″, 99%
Artikelnummer. 11435197
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435197 0.5 g 0.5g
11425197 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22607.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325,455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54211-46-0
Molekylær formel C24H23N
Molekylvægt (g/mol) 325.455
MDL nummer MFCD00799423
InChI nøgle AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
IUPAC navn 4-[4-(4-pentylphenyl)phenyl]benzonitril
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Smeltepunkt 128 °C til 130 °C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 325.45
Procent renhed 99%