Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl |
| Smeltepunkt | 51 °C til 77 °C |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 307.44 |
| Procent renhed | 97% |