Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl, 97%
Artikelnummer. 15441358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441358 1 g 1g
15451358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55191.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307,437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52364-73-5
Molekylær formel C21H25NO
Molekylvægt (g/mol) 307.437
MDL nummer MFCD00075145
InChI nøgle GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104173
IUPAC navn 4-(4-octoxyphenyl)benzonitril
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Smeltepunkt 51°C to 77°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 307.44
Procent renhed 97%