Få mere at vide
4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472178
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15472178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55825.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4-Cyano-4′-n-hexylbiphenyl, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a liquid crystal monomer.
Solubility
Sparingly Soluble in water (3.2E-5 g/L) (25°C).
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41122-70-7
Molekylær formel C19H21N
Molekylvægt (g/mol) 263.384
MDL nummer MFCD00075144
InChI nøgle VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
PubChem CID 38764
IUPAC navn 4-(4-hexylphenyl)benzonitrile
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Formel vægt 263.38
Procent renhed 97%