Få mere at vide
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11395555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395555 5 g 5g
11385555 1 g 1g
11305565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164149-28-4 | C8H4FNO2 | 165.12 g/mol
4-Cyano-2-fluorbenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Cyano-2-fluorbenzoesyre er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164149-28-4
Molekylær formel C8H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.12
MDL nummer MFCD03094454
InChI nøgle KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 590659
IUPAC navn 4-cyano-2-fluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Mængde 5 g
Beilstein 8051929
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 165.12
Procent renhed 98%