Få mere at vide
4-Cyano-2-fluorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925641 1 g 1g
11935641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441830010
Kemiske identifikatorer
CAS 164149-28-4
Molekylær formel C8H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.12
MDL nummer MFCD03094454
InChI nøgle KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 590659
IUPAC navn 4-cyano-2-fluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 216.0°C to 217.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 165.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.