Få mere at vide
4-Cumylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cumylphenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3 |
| Formel vægt | 212.1201 |
| Procent renhed | >95% |