Få mere at vide
4-Cumylphenol, 97%
Artikelnummer. 11374739
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374739 100 g 100g
11401027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23410.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 599-64-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-64-4
Molekylær formel C15H16O
Molekylvægt (g/mol) 212.292
MDL nummer MFCD00002365
InChI nøgle QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cumylphenol, p-cumylphenol, 4-2-phenylpropan-2-yl phenol, p-cumyl phenol, phenol, 4-1-methyl-1-phenylethyl, 4-1-methyl-1-phenylethyl phenol, 4-alpha-cumylphenol, 4-dimethylphenylmethyl phenol, 4-hydroxydiphenyldimethylmethane, 2-phenyl-2-4-hydroxyphenyl propane
PubChem CID 11742
ChEBI CHEBI:35092
IUPAC navn 4-(2-phenylpropan-2-yl)phenol
SMIL CC(C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cumylphenol
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Tæthed 1.115
Kogepunkt 189°C to 191°C (10 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1870517
Formel vægt 212.29
Procent renhed 97%