Få mere at vide
4-kromanon, 98+%
Beskrivelse
4-chromanon er blevet brugt til at studere substratspecificiteten og katalytiske evner af 4-hydroxyacetophenon monooxygenase isoleret fra Pseudomonas fluorescens ACB
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
studere substratspecificiteten og den katalytiske evne af 4-hydroxyacetophenonmonooxygenase isoleret fra Pseudomonas fluorescens
ACB Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og fugt. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 2-8 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chromanone |
| Smeltepunkt | 36 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 127 °C til 128 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.575 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 124652 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 148.16 |
| Procent renhed | ≥98% |