Få mere at vide
4-kromanon, 98+%
Artikelnummer. 11413584
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413584 5 g 5g
11423584 25 g 25g
11433584 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11242.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
4-chromanon er blevet brugt til at studere substratspecificiteten og katalytiske evner af 4-hydroxyacetophenon monooxygenase isoleret fra Pseudomonas fluorescens ACB
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chromanon er blevet brugt til at
studere substratspecificiteten og den katalytiske evne af 4-hydroxyacetophenonmonooxygenase isoleret fra Pseudomonas fluorescens
ACB Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og fugt. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-37-2
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00006840
InChI nøgle MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC navn 2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chromanone
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 127°C to 128°C (13 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 5 g
Beilstein 124652
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 148.16
Procent renhed ≥98%