Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chromanone |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 34 °C til 40 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 127 °C til 128 °C (13,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Vis mere |