Få mere at vide
4-kromanon, 96%
Artikelnummer. 10295860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295860 10 g Glasflaske 10g
10347280 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153460100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-37-2
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00006840
InChI nøgle MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC navn 2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chromanone
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 40°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.575
Mængde 10 g
Beilstein 17, II, 335
Formel vægt 148.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Low Melting Mass, Crystals or Crystalline Powder