Få mere at vide
4-chromanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422777 5 g 5g
11412777 1 g 1g
11432777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14940.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1481-93-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1481-93-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00006849
InChI nøgle MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92890
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-4-ol
SMIL C1COC2=CC=CC=C2C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chromanol
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 79°C to 81°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 130800
Synonym 4-chromanol, chroman-4-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-ol, 4-hydroxychroman, 2h-1-benzopyran-4-ol, 3,4-dihydro, acmc-20mukj, 3'-carboxy-alpha-chromanol, 2h-1-benzopyran-4-ol,3,4-dihydro
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%