missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorostyrene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1073-67-2 |
| Tæthed | 1.09 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 192°C |
| MDL nummer | MFCD00000632 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene, 4-Chlorostyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.59 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?