Få mere at vide
4-Chlorostyrene, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10755941 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10755941 10 g Glasflaske 10g
10366410 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110090100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-67-2
Molekylær formel C8H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 138.59
MDL nummer MFCD00000632
InChI nøgle KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC navn 1-chlor-4-ethenylbenzen
SMIL ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorostyrene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -16°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 192°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4Cl
Brydningsindeks 1.5645 to 1.5665
Mængde 10 g
Beilstein 05, II, 367
Specifik vægtfylde 1.1
Stabilisator 0.1% tert.-butylcatechol
Formel vægt 138.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorostyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.