Få mere at vide
4-klorstyren, 98+%, stab
Artikelnummer. 11428877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428877 50 g 50g
11418877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20512.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138,59 g/mol
4-chlorstyren anvendes til fremstilling af nye bis(pyrazolyl)boratoolefinkomplekser af kobber(I). Det anvendes også i undersøgelsen af regioselektivitet i den kationiske Heck-reaktion af 4-substituerede styrener. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 4-[(4-chlor-phenyl)-thioacetyl]-morpholin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlorstyren anvendes til fremstilling af nye bis(pyrazolyl)boratoolefinkomplekser af kobber(I). Det anvendes også i undersøgelsen af regioselektivitet i den kationiske Heck-reaktion af 4-substituerede styrener. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 4-[(4-chlor-phenyl)-thioacetyl]-morpholin.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, halogener, metalsalte og polymeriserende initiatorer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-67-2
Molekylær formel C8H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 138.59
MDL nummer MFCD00000632
InChI nøgle KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC navn 1-chlor-4-ethenylbenzen
SMIL ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorostyrene
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt -16 °C
Tæthed 1.089
Kogepunkt 191 °C til 192 °C
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.565
Mængde 50 g
Beilstein 1098859
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 138.6
Procent renhed 99%