Få mere at vide
4-chlorosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. p-3777953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10728742
Brand: Thermo Scientific Acros 179840050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5106-98-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5106-98-9
Molekylær formel C7H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 172.56
MDL nummer MFCD00002449
InChI nøgle LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
IUPAC navn 4-chlor-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chlorosalicylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209°C to 213°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(OH)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 101
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 172.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.