Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Chlorosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 11420717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420717 100 g 100g
11410717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420717 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B22520.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5106-98-9
Molekylær formel C7H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 172.56
MDL nummer MFCD00002449
InChI nøgle LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
IUPAC navn 4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorosalicylic acid
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 2209125
Formel vægt 172.57
Procent renhed 98%