Få mere at vide
4'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454733
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454733 25 g 25g
11464733 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11633.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6285-05-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6285-05-8
MDL nummer MFCD00000626
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloropropiophenone
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Kogepunkt 125°C to 126°C (13 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C7H12O
Mængde 25 g
Beilstein 1100638
Synonym 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1eAfficher moins
Opløselighedsinformation Insoluble in water
InChI nøgle PUNRPAWKFTXZIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(CC)(C#C)O
IUPAC navn 3-ethylpent-1-yn-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.17
PubChem CID 22698
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%