Få mere at vide
4-Chlorophenylurea, 98%
Artikelnummer. 11486097
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486097 5 g 5g
11496097 25 g 25g
11406107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25090.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 140-38-5 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-38-5
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD00014788
InChI nøgle RECCURWJDVZHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl urea, 4-chlorophenyl urea, urea, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl urea, p-cpu, urea, p-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl urea, p-chlorophenylurea, urea, 1-p-chlorophenyl, n-4-chlorophenyl urea
PubChem CID 8796
IUPAC navn (4-chlorophenyl)urea
SMIL NC(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylurea
Smeltepunkt 204°C to 205°C
Mængde 5 g
Beilstein 908492
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%