Få mere at vide
4-chlorphenylsulfonylacetone, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 10311853 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10311853 5 g 5g
10291313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10311853 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 372110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 5000-48-6
Molekylær formel C9H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 232.68
MDL nummer MFCD00018663
InChI nøgle BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Smeltepunkt 89 °C til 91 °C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl6H4SO2CH2COCH3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 232.69
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.