Få mere at vide
4-chlorphenylsulfonylacetone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10291313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10291313 1 g 1g
10311853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10291313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372110010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-48-6
Molekylær formel C9H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 232.68
MDL nummer MFCD00018663
InChI nøgle BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl6H4SO2CH2COCH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 232.69
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.