Få mere at vide
4-Klorfenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11471868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471868 5 g 5g
11481868 25 g 25g
11491868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14518.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-70-7 | C6H8Cl2N2 | 179,044 g/mol
4-Chlorphenylhydrazin hydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorphenylhydrazin hydrochloride bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varmt
vand, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-70-7
Molekylær formel C6H8Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 179.044
MDL nummer MFCD00012943
InChI nøgle YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
IUPAC navn (4-chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼216°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 3596254
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,methanol.
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%