Få mere at vide
4-Klorfenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 13408558 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13408558 100 g 100g
10425872 5 g 5g
10301301 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408558 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404951000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
CAS: 1073-70-7 | C6H7ClN2·HCl | 179,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-70-7
Molekylær formel C6H7ClN2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 179.05
MDL nummer MFCD00012943
InChI nøgle YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
IUPAC navn (4-chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203,0 °C
Farve Pink til hvid
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96,0 til 104 % (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NHNH2C6H4Cl·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 15,I,106
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.