Få mere at vide
4-Klorfenylacetonitril, 98+%
Artikelnummer. 11498156
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498156 500 g 500g
11488156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15295.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151,593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-53-4
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.593
MDL nummer MFCD00001918
InChI nøgle IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 28 °C til 31 °C
Tæthed 1.19
Kogepunkt 141 °C til 143 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 134 °C (273 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.543
Mængde 500 g
FN nummer UN3439
Beilstein 971171
Formel vægt 151.6
Procent renhed ≥98%