Få mere at vide
4-Klorfenylfosfordichloridat, 98+%
Artikelnummer. 11462907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462907 100 g 100g
11442907 5 g 5g
11452907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15507.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245,42 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Chlorphenylphosphorodichloridat anvendes som fosforyleringsmiddel. Reaktant til fremstilling af antimikrobielle midler, antioxidantmidler, antitumormidler, nukleotid antiviralt prodrug.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler, alkoholer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-79-2
Molekylær formel C6H4Cl3O2P
Molekylvægt (g/mol) 245.42
MDL nummer MFCD00009705
InChI nøgle CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
IUPAC navn 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Tæthed 1.508
Kogepunkt 113 °C til 115 °C (0,9 mmHg)
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5398
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 910754
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 245.43
Procent renhed ≥98%