Få mere at vide
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 98+%
Artikelnummer. 11442907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442907 5 g 5g
11452907 25 g 25g
11462907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15507.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
4-chlorphenylphosphorodichloridat anvendes som fosforyleringsmiddel. Reaktant til fremstilling af antimikrobielle midler, antioxidantmidler, antitumormidler, nukleotid antiviralt prodrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorphenylphosphorodichloridat anvendes som fosforyleringsmiddel. Reaktant til fremstilling af antimikrobielle midler, antioxidantmidler, antitumormidler, nukleotid antiviralt prodrug.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler, alkoholer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-79-2
Molekylær formel C6H4Cl3O2P
Molekylvægt (g/mol) 245.42
MDL nummer MFCD00009705
InChI nøgle CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
IUPAC navn 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Kogepunkt 113°C to 115°C (0.9 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Lugt Acrid
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 910754
Formel vægt 245.43
Procent renhed ≥98%